アッセイ
99-101% (based on anhydrous substance)
形状
crystalline powder
品質
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP
テクニック
IR spectroscopy: suitable
不純物
hydrolyzable substances, complies
organic volatile impurities, complies (GC)
residual solvents, complies
≤0.001% heavy metals (as Pb)
≤1.0% ninhydrin-positive substances
強熱残分
≤0.1% (as SO4)
損失
≤0.2% loss on drying, 105 °C, 2 h
色
white
pH
5.9-6.4 (20 °C, 5%)
pKa (25 °C)
(1) 2.35, (2) 9.60
2.35
mp
240 °C (dec.) (lit.)
溶解性
H2O: soluble 25 gm in 100 ml at 25 degrees c
H2O: soluble 39.1 gm in 100 ml at 50 degrees c
alcohol: soluble 0.06 gm in 100 gm (Absolute)
pyridine: soluble 164 parts
alcohol: very slightly soluble
diethyl ether: very slightly soluble
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
適合性
complies for appearance of solution
complies for reaction against H2SO4
in accordance for identity (IR)
SMILES記法
NCC(O)=O
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)
InChI Key
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
rat ... Grin2a(24409)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
15527-6X500G-R:
15527-6X2.5KG-R:
15527-2.5KG-R:
15527-BULK-R:
15527-6X1KG-R:
15527-1KG-R:
15527-500G-R:
15527-25KG-R:
15527-50KG-R:
15527-VAR-R:
この製品を見ている人はこちらもチェック