Merck
410225
Sigma-Aldrich
グリシン
≥98.5%, ACS reagent for peptide synthesis
別名:
アミノエタン酸, アミノ酢酸, グリココール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH2CH2COOH
CAS番号:
分子量:
75.07
Beilstein:
635782
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
製品名
グリシン, ACS reagent, ≥98.5%
グレード
ACS reagent
品質水準
アッセイ
≥98.5%
フォーム
powder, crystals or granules
不純物
H2SO4, passes test (darkened)
Hydrolyzable subsances, passes test
強熱残分
≤0.1%
white
pKa (25 °C)
(1) 2.35, (2) 9.60
2.35
mp
240 °C (dec.) (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
微量陽イオン
NH4+: ≤0.005%
heavy metals: ≤0.002% (by ICP)
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
amine
carboxylic acid
SMILES記法
NCC(O)=O
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)
InChI Key
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
グリシンは最も単純なアミノ酸の構成単位です。
アプリケーション
内向きNMDA(N-メチル-D-アスパラギン酸)電流を測定するために全細胞パッチクランプ記録に、グリシンが使用されています。また、これは新しい音響噴霧プラットフォームを実証するために、結晶構造解析におけるモデル有機系としても使用されています。
生物化学的/生理学的作用
グリシンは非必須アミノ酸です。細胞膜を通るカルシウムの流入は、グリシンゲート開閉チャンネルにより媒介されます。グリシンは、ポルフィリン、プリンおよびセリンの合成に関与しています。また、これはNMDA(N-メチル-D-アスパラギン酸)受容体への結合において、グルタミン酸の競合的アゴニストとしても働きます。急速に増殖するがん細胞では、アミノ酸需要の増加により、グリシン合成が増加する可能性があります。
脊髄における抑制性神経伝達物質であり、NMDAレセプターのアロステリック調節因子です。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
410225-BULK:
410225-5G:
410225-250G:
410225-VAR:
410225-50G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Controversial Effects of D-Amino Acid Oxidase Activator (DAOA)/G72 on D-Amino Acid Oxidase (DAO) Activity in Human Neuronal, Astrocyte and Kidney Cell Lines: The N-methyl D-aspartate (NMDA) Receptor Hypofunction Point of View
Vinita Jagannath
Frontiers in Molecular Neuroscience (2017)
A Novel Acoustomicrofluidic Nebulization Technique Yielding New Crystallization Morphologies
Heba Ahmed
Advanced Materials, 30(3) (2018)
Amino acids: metabolism, functions, and nutrition
Guoyao Wu
Amino Acids, 37(1), 1-17 (2009)
Metabolite Profiling Identifies a Key Role for Glycine in Rapid Cancer Cell Proliferation
Mohit Jain
Science, 336(6084), 1040-1044 (2012)
Amino acids: metabolism, functions, and nutrition.
Wu G
Amino Acids, 37(1), 1-17 (2009)