アッセイ
≥99% (HPLC)
形状
powder
分子量
111.53
保管条件
(Tightly closed Dry)
濃度
≤100%
テクニック
immunohistochemistry: suitable
mp
176-180 °C (lit.)
溶解性
water: 0.5 g/mL, clear, colorless
保管温度
room temp
SMILES記法
Cl.NCC(O)=O
InChI
1S/C2H5NO2.ClH/c3-1-2(4)5;/h1,3H2,(H,4,5);1H
InChI Key
IVLXQGJVBGMLRR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- グリシン-HClバッファーの調製
- コア特異的および部位特異的抗体の濃縮が完了したかどうかを確認するために、ビーズから血清免疫グロブリン(IgG)を溶出するため
- 結合C-反応性タンパク質(CRP)を溶出するためのセンサーを再生利用するため
生物化学的/生理学的作用
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
G2879-1KG:
G2879-BULK-PC:
G2879-500G:
G2879-BULK:
G2879-VAR:
G2879-100G:
試験成績書(COA)