Merck
299294
Sigma-Aldrich
Glycine-15N
98 atom % 15N
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H215NCH2CO2H
CAS番号:
分子量:
76.06
Beilstein:
1853034
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
98 atom % 15N
品質水準
アッセイ
99% (CP)
フォーム
powder
テクニック
bio NMR: suitable
mp
240 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
[15NH2]CC(O)=O
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)/i3+1
InChI Key
DHMQDGOQFOQNFH-LBPDFUHNSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
299294-250MG:
299294-5G-KC:
299294-1G-KC:
299294-1G:
299294-BULK:
299294-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)