Merck
N7285
Sigma-Aldrich
ニンヒドリン試薬
2% Solution
別名:
1,2,3-Indantrione monohydrate, 2,2-dihydroxyindene-1,3-dione, Ninhydrine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.56
品質水準
フォーム
liquid
保管温度
2-8°C
アプリケーション
ニンヒドリン試薬は、種々の反応においてアミノ酸部分の存在を確認するために使用されています。
ニンヒドリン試薬は薄層クロマトグラフィー(TLC)に使用できます。ニンヒドリン試薬は、バルク製剤と処方の両方でα-アミノセファロスポリンを分析するための簡便、選択的、かつ正確なデンシトメトリー法の開発と検証に使用されています。ニンヒドリン試薬は、シンガポール人とコーカサス人の間でいくつかの血漿と尿中アミノ酸の基準範囲が異なることを観察するためにも使用されています。
生物化学的/生理学的作用
ニンヒドリンは三環性1,2,3-トリオンで、アミノ酸試薬として機能します。重要な有機ビルディングブロックであり、紙、段ボールおよび原木などの多孔質表面上に潜在する指紋を顕在化させます。ニンヒドリンは1級および2級アミンの検出に使用されます。1級アミンには強い青色を呈し、2級アミンには少し弱めの茶色がかった赤色を呈します。
その他情報
ニンヒドリンおよびヒドリンダンチンのDMSO溶液, 酢酸リチウムバッファ-, pH 5.2
注意
使用後は、窒素下で冷蔵保管してください。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Ninhydrin in synthesis of heterocyclic compounds.
Ziarani G, et al.
ARKIVOC (Gainesville, FL, United States), 2015 (2015)
It-Koon Tan et al.
Annals of the Academy of Medicine, Singapore, 35(7), 468-475 (2006-08-12)
The analysis of amino acids in plasma and urine was introduced in Singapore when a laboratory for the investigation of inherited metabolic disorders was established by the Ministry of Health. Reference ranges are required for interpreting test results and making
Motorbooks International (2006)
Gamal A Saleh et al.
Journal of chromatographic science, 48(1), 68-75 (2010-01-09)
A simple, selective, and precise densitometric method for analysis of four alpha-aminocephalosporins, namely cefaclor monohydrate, cefadroxil monohydrate, cefalexin anhydrous, and cefradine anhydrous, both in bulk drugs and in formulations was developed and validated. The method employed thin-layer chromatography (TLC) aluminium
Low stocking density negatively affects growth, metabolism and stress pathways in juvenile specimens of meagre (Argyrosomus regius, Asso 1801)
Millan-Cubillo AF, et al.
Aquaculture (Amsterdam, Netherlands), 451, 87-92 (2016)