Merck
60017
Sigma-Aldrich
カイザーテストキット
別名:
ニンヒドリン試験用キット
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
NACRES:
NA.22
品質水準
詳細
カイザーテストキットは、遊離アミノ基の検出に使用されます。ニンヒドリンは1級アミンと相互作用し、暗青色の検査カラーをもたらしてカップリングプロセスの完了を示します。
アプリケーション
カイザーテストキットは以下に使用されます:
  • 遊離アミノ基の存在または不在を検出するための固相ペプチド合成(SPPS)
  • 後続の反応と官能基化に必要なアミノ基が利用可能であることを確実にするための脱保護反応の評価
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
ターゲットの組織
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
保管分類コード
3 - Flammable liquids
引火点(°F)
62.6 °F
引火点(℃)
17 °C
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
Quantitative monitoring of solid-phase peptide synthesis by the ninhydrin reaction.
V K Sarin et al.
Analytical biochemistry, 117(1), 147-157 (1981-10-01)
Development of ErbB2-Targeting Liposomes for Enhancing Drug Delivery to ErbB2-Positive Breast Cancer
Ueno S, et al.
Pharmaceutics, 12(6), 585-585 (2020)
Quantitative monitoring of solid-phase peptide synthesis by the ninhydrin reaction
Sarin VK, et al.
Analytical Biochemistry, 117(1), 147-157 (1981)
John M Antos et al.
Current protocols in protein science, 89, 15-15 (2017-08-02)
Strategies for site-specific protein modification are highly desirable for the construction of conjugates containing non-genetically-encoded functional groups. Ideally, these strategies should proceed under mild conditions, and be compatible with a wide range of protein targets and non-natural moieties. The transpeptidation
Color test for detection of free terminal amino groups in the solid-phase synthesis of peptides.
E Kaiser et al.
Analytical biochemistry, 34(2), 595-598 (1970-04-01)