Merck
80645
Sigma-Aldrich
ピペリジン 溶液
suitable for peptide synthesis, 20% in DMF
別名:
Azacyclohexane, Cyclopentimine, Hexahydropyridine, Pentamethyleneimine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H11N
CAS番号:
分子量:
85.15
Beilstein:
1421082
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.31
フォーム
liquid
品質水準
濃度
20% in DMF
不純物
≤0.1% water
屈折率
n20/D 1.434
密度
0.930 g/mL at 20 °C
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
C1CCNCC1
InChI
1S/C5H11N/c1-2-4-6-5-3-1/h6H,1-5H2
InChI Key
NQRYJNQNLNOLGT-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
  • 標的指向性の強力な抗菌および抗腫瘍作用を持つ酸素複素環系ピランアナログ:合成と計算機研究:この研究では、新規ピランアナログの合成におけるピペリジン溶液の応用が強調されており、高度な化学合成と計算モデリング技術により、抗菌性と抗腫瘍性を高める有用性が実証されています(El-Wahab et al., 2024)。
  • 複素環アミンによるミツバチの摂食阻止と触角反応:この研究では、ピペリジン溶液を使用して、複素環アミンがミツバチに与える影響を調査し、植物と昆虫の相互作用における化学生態や農業における害虫駆除の潜在的な戦略について貴重な洞察を提供しています(Larson et al., 2021)。
  • メタノールからプロピレンへの変換における HZSM-5 触媒の触媒活性に対する NaOH/ピペリジン媒体中での脱シリカ化とリン修飾の影響:この研究では、HZSM-5 触媒の表面特性を改質するためにピペリジン溶液を使用し、メタノールからプロピレンへの変換プロセスにおけるその性能を大幅に向上させ、工業触媒への応用を強調しています(Safaei et al., 2021)。
  • ERB-P ゼオライトの酸性 H(2)TiF(6)による処理のみで合成された MWW 型チタノシリケートと、H(2)O(2)による 1-ヘキセンの液体エポキシ化におけるその触媒性能:この研究では、新規チタノシリケート材料の合成にピペリジン溶液を使用し、ヘキセンの触媒的エポキシ化におけるその有効性を検証し、先進的な材料合成を促進するピペリジンの潜在的可能性を示しています(Guo et al., 2020)。
その他情報
販売制限が適用されることがあります
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
82.4 °F - closed cup
引火点(℃)
28 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
80645-2L-CO:
80645-VAR:
80645-2L:
80645-INTR:
80645-100ML:4548173302881
80645-500ML:4548173302911
80645-BULK:
80645-250ML:4548173302904
80645-1L:4548173302898
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Carmine Pasquale Cerrato et al.
Journal of materials chemistry. B, 8(47), 10825-10836 (2020-11-12)
Cell-penetrating peptides are a promising therapeutic strategy for a wide variety of degenerative diseases, ageing, and cancer. Among the multitude of cell-penetrating peptides, PepFect14 has been preferentially used in our laboratory for oligonucleotide delivery into cells and in vivo mouse
Xuwang Chen et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 20(12), 3856-3864 (2012-05-18)
A novel series of piperidine-linked amino-triazine derivatives were designed, synthesized and evaluated for in vitro anti-HIV activity as non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors on the basis of our previous work. Screening results indicated that most compounds showed excellent activity against wild-type
Total synthesis of (-)-kopsinine by an asymmetric one-pot [n+2+3] cyclization.
Shingo Harada et al.
Chemistry, an Asian journal, 7(10), 2196-2198 (2012-08-22)
P Ricardo Girling et al.
Organic & biomolecular chemistry, 9(9), 3105-3121 (2011-03-11)
A review into the aza-Diels-Alder reaction, mainly concentrating on literature examples that form piperidin-4-ones from the reaction of imines and electron rich dienes or enones, either through a Lewis acidic/Brønsted acid approach or through the use of an organocatalyst. This
Elisabeth T Hennessy et al.
Science (New York, N.Y.), 340(6132), 591-595 (2013-05-04)
The manipulation of traditionally unreactive functional groups is of paramount importance in modern chemical synthesis. We have developed an iron-dipyrrinato catalyst that leverages the reactivity of iron-borne metal-ligand multiple bonds to promote the direct amination of aliphatic C-H bonds. Exposure