安全性情報
8.22299
Sigma-Aldrich
Piperidine
for synthesis
別名:
Piperidine, Hexahydropyridine, Pentamethyleneimine, Azacyclohexane, Azinane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H11N
CAS番号:
分子量:
85.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
EC Index Number:
203-813-0
NACRES:
NA.22
bp:
106 °C/1013 hPa
グレード
for synthesis
品質水準
蒸気圧
34 hPa ( 20 °C)
アッセイ
≥99% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
320 °C
有効性
276 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.5-10.3 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
pH
12.6 (20 °C, 100 g/L in H2O)
動粘度
1.77 cSt(20 °C)
bp
106 °C/1013 hPa
mp
-10.8 °C
転移温度
flash point 16 °C
密度
0.86 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
N1CCCCC1
InChI
1S/C5H11N/c1-2-4-6-5-3-1/h6H,1-5H2
InChI Key
NQRYJNQNLNOLGT-UHFFFAOYSA-N
詳細
Piperidine is a heterocyclic amine with a six-membered ring containing five methylene bridges (-CH2-) and one amine bridge (-NH-). Numerous alkaloids, pharmaceuticals, agrochemicals, and synthetic and biological intermediates contain the piperidine moiety. The commercial applications of piperidine include: solvent for curing agents and epoxy resins. In organic synthesis, it serves as an intermediate.
アプリケーション
Piperidine is used:
  • As an organic structure-directing agent in the synthesis of titanoborosilicate precursor.
  • As stock solution with NMP (1-methyl-2-pyrrolidinone) to deprotect the Fmoc group in the preparation of N-methylated cyclic peptides.
特徴および利点
Piperidine is more basic than pyridine and also a good nucleophile.
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.861 - 0.863
Water (K. F.): ≤ 0.50 %
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
FlameCorrosionSkull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
60.8 °F - closed cup
引火点(℃)
16 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体