Merck
221198
Sigma-Aldrich
ホルムアミド
ACS reagent, ≥99.5%
別名:
アミドC1, ギ酸アミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HCONH2
CAS番号:
分子量:
45.04
Beilstein:
505995
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352111
PubChem Substance ID:
グレード
ACS reagent
品質水準
蒸気密度
1.55 (vs air)
蒸気圧
0.08 mmHg ( 20 °C)
30 mmHg ( 129 °C)
アッセイ
≥99.5%
形状
liquid
自己発火温度
932 °F
テクニック
PCR: suitable
APHA: ≤10
屈折率
n20/D 1.447 (lit.)
pH
4-10 (20 °C, 200 g/L)
bp
210 °C (lit.)
mp
2-3 °C (lit.)
転移温度
freezing point 2.0-3.0 °C
密度
1.134 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
NC=O
InChI
1S/CH3NO/c2-1-3/h1H,(H2,2,3)
InChI Key
ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
The addition of formamide may enhance the specificity and efficiency of amplification of PCR (polymerase chain reaction). It may be used as an ammonia equivalent for the palladium-catalyzed aminocarbonylation of 1-bromo-3-trifluoromethylbenzene to form 3-(trifluoromethyl)benzamide.
ホルムアミドは核酸の二重らせんを不安定にし、低い温度条件でのハイブリダイゼーションでは通常50%の濃度で用いられます。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Blood
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
引火点(°F)
305.6 °F
引火点(℃)
152 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第二種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
221198-500ML:4548173117911
221198-2L:
221198-18L:
221198-1L:4548173117881
221198-100ML:4548173117874
221198-5ML:
221198-4L:
221198-6X1L:
221198-4X4L:4548173117904
221198-20L:4548173117898
221198-BULK:
221198-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Formamide can dramatically improve the specificity of PCR.
Sarkar G, et al.
Nucleic Acids Research, 18(24), 7465-7465 (1990)
Weinreb SM.
Science of Synthesis: Houben-Weyl Methods of Molecular Transformations, 21, 126-126 (2014)
J Casey et al.
Nucleic acids research, 4(5), 1539-1552 (1977-01-01)
The thermal stabilities of RNA:DNA hybrids are substantially greater than those of DNA:DNA duplexes in aqueous electrolyte solutions containing high concentrations of formamide. Association rates to form DNA:DNA duplexes and DNA:RNA hybrids have been measured in these solvents. There is
Microwave spectrum and molecular structure of formamide.
Costain CC and Dowling JM.
J. Chem. Phys. , 32(1), 158-165 (1960)
The formamide method for the extraction of polysaccharides from haemolytic streptococci.
Fuller AT.
British Journal of Experimental Pathology, 32(1), 130-130 (1960)