品質水準
mp
250 °C (dec.) (lit.)
溶解性
ethanol: 100 mg/mL
H2O: 50 mg/mL (with sonication)
適合性
suitable for amino acid detection
SMILES記法
OC1(O)C(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C9H6O4/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)8(11)9(7,12)13/h1-4,12-13H
InChI Key
FEMOMIGRRWSMCU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- アミノ酸、ペプチド、タンパク質に含まれる遊離アミノ基の検出
- N-アリールヘテロ環を合成するためのアリールハライドとヘテロアリールハライドを持つ窒素含有ヘテロ環のCu触媒によるN-アリール化のためのリガンドとして
- 活性メチレン化合物との反応によるアルドールの合成のための反応物として
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
N4876-100G:
N4876-50G:
N4876-500G:
N4876-5G:
N4876-25G:
N4876-BULK:
N4876-VAR:
N4876-10G:
N4876-H:
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
To standardize a procedure for the determination of the enzymatic assay of choloylglycine hydrolase.