蒸気密度
2.59 (vs air)
蒸気圧
2.1 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.5% (GC)
自己発火温度
770 °F
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.4598 (lit.)
n20/D 1.461
bp
184-187 °C (lit.)
mp
10-12 °C (lit.)
密度
0.982 g/mL at 20 °C (lit.)
アプリケーション
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
NCCCO
InChI
1S/C3H9NO/c4-2-1-3-5/h5H,1-4H2
InChI Key
WUGQZFFCHPXWKQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
おすすめ製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
212.0 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
100 °C - Pensky-Martens closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
01887-BULK-F:
01887-5ML-F:
01887-1ML-F:
01887-VAR-F:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)