安全性情報
8.00423
Sigma-Aldrich
3-Amino-1-propanol
for synthesis
別名:
3-Amino-1-propanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H9NO
CAS番号:
分子量:
75.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
EC Index Number:
205-864-4
NACRES:
NA.22
蒸気圧
0.149 hPa ( 25 °C)
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
385 °C
有効性
1300 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
expl. lim.
2.5-10.6 % (v/v)
pH
11.6 (20 °C, 10 g/L in H2O)
動粘度
29.9 cSt(23 °C)
bp
187-190 °C
mp
11.5-12.4 °C
転移温度
flash point 100 °C
密度
0.99 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
NCCCO
InChI
1S/C3H9NO/c4-2-1-3-5/h5H,1-4H2
InChI Key
WUGQZFFCHPXWKQ-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.986 - 0.988
Water (K. F.): ≤ 0.30 %
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
212.0 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
100 °C - Pensky-Martens closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
8004239999:
8004230005:
8004239025:
NAPL8004239020:
8004230000:
8004230250:
試験成績書(COA)