安全性情報
8.00257
Sigma-Aldrich
3-Chloro-1-propene
(stabilised with propylene oxide) for synthesis
別名:
3-Chloro-1-propene, Allyl chloride, 3-Chloropropylene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClCH2CH=CH2
CAS番号:
分子量:
76.52
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
EC Index Number:
203-457-6
NACRES:
NA.22
蒸気圧
400 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
390 °C
有効性
450 mg/kg LD50, oral (Rat)
540 mg/kg LD50, skin (Rat)
expl. lim.
3.3-11.2 % (v/v)
mp
-134.5 °C (ECHA)
転移温度
flash point -32 °C
溶解性
3.6 g/L
密度
0.94 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
ClCC=C
InChI
1S/C3H5Cl/c1-2-3-4/h2H,1,3H2
InChI Key
OSDWBNJEKMUWAV-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.936 - 0.940
Identity (IR): passes test
The material is stabilised with propylene oxide. At time of analytical testing a content of >300 ppm stabiliser was determined.
ピクトグラム
FlameExclamation markHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
-25.6 °F
引火点(℃)
-32 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体