アッセイ
95%
含みます
100 ppm hydroquinone monomethyl ether as inhibitor
300 ppm butylated hydroxytoluene as inhibitor
屈折率
n20/D 1.44 (lit.)
bp
98 °C/3.5 mmHg (lit.)
密度
1.02 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COCCOCCOC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C9H16O4/c1-8(2)9(10)13-7-6-12-5-4-11-3/h1,4-7H2,2-3H3
InChI Key
DAVVKEZTUOGEAK-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- 表面開始型光誘起電子移動可逆的付加開裂型連鎖移動重合による調節可能な細胞接着表面:この研究では、調節可能な細胞接着表面の開発に(エチレングリコール)ジメチルエーテルメタクリレートを使用しています。これは、精密な表面化学修飾が可能であるため、組織工学や医療機器製造などのバイオメディカル応用に不可欠です(Kuzmyn et al., 2024)。
- 注射可能、自己修復、および調整可能な機械的特性を持つ温度応答性アルデヒドヒドロゲル:この研究では、温度応答性ヒドロゲルを作成する際にジ(エチレングリコール)メチルエーテルメタクリレートを使用することを示しており、低侵襲手術技術や薬物送達システムなどの医療機器への応用に大きな可能性を提供しています(Zhao et al., 2022)。
- 有望な生体適合性 ABC トリブロックターポリマーの熱ゲル化の調査と、Pluronic F127 との比較:医薬品製剤への応用に焦点を当てたこの研究では、薬物放出制御システムの開発に重要なジ(エチレングリコール)メチルエーテルメタクリレートなどのポリマーの熱ゲル化特性を調査しています(Constantinou et al., 2022)。
- 異なる細胞株における、CaCO(3)ナノ粒子を包埋した温度応答性 POEGMA コーティングによる防汚加工とその影響:この研究では、生体医療機器用の先進的コーティングの開発にジ(エチレングリコール)メチルエーテルメタクリレートを使用し、臨床現場における防汚加工の削減および機器の寿命と機能性の向上を目指しています(Lishchynskyi et al., 2021)。
- 光 RAFT 重合により合成された、温度応答性調整可能な非イオン性 UCST-LCST ジブロック共重合体:この記事では、ダイナミックな医療および産業応用向けのスマート材料の作成に役立つ、ジ(エチレングリコール)メチルエーテルメタクリレートを組み込んだユニークなブロック共重合体の合成について紹介しています(Xu & Abetz, 2021)。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
447927-BULK:
447927-VAR:
447927-500ML:
447927-100ML:
この製品を見ている人はこちらもチェック