Merck
409537
Sigma-Aldrich
ポリ(エチレングリコール)メタクリラート
average Mn 360, methacrylate, 500-800 ppm MEHQ as inhibitor
別名:
PEGMA, エトキシ化2-ヒドロキシエチルメタクリレート, ポリ(エチレンオキシド)モノメタクリレート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2C=C(CH3)CO(OCH2CH2)nOH
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
product name
ポリ(エチレングリコール)メタクリラート, average Mn 360, contains 500-800 ppm MEHQ as inhibitor
形状
liquid
分子量
average Mn 360
含みます
500-800 ppm MEHQ as inhibitor
反応適合性
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: Polymerization Reactions
屈折率
n20/D 1.464
密度
1.105 g/mL at 25 °C
Ω末端
hydroxyl
α末端
methacrylate
ポリマー構造
shape: linear
functionality: heterobifunctional
InChI
1S/C6H10O3/c1-5(2)6(8)9-4-3-7/h7H,1,3-4H2,2H3
InChI Key
WOBHKFSMXKNTIM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ポリエチレングリコール(PEG)は、免疫反応を引き起こさないため、生物学的用途に適切な材料です。これは、エチレンオキシドと、添付した様々な末端基との陰イオン開環重合により合成することができます(例えばメタクリレート:PEGMA)。PEG は、網状構造に架橋したときヒドロゲルを生成することができる親水性ポリマーです。アクリレートとメタクリレートの鎖末端は、連鎖重合して PEGMA ヒドロゲルを生成します。
アプリケーション
PEGMAは、以下の合成でモノマーとして使用できます。
  • 懸濁重合処理を使用した分解可能なミクロスフェア。PEGMAの両親媒性の性質により、水懸濁処理で直接油による重合が可能です。
  • 水溶液から重金属を効果的に除去するポリマーキレートビーズ。
マイケル付加反応によるマイクロまたはナノ粒子ベースのキトサン/PEGMA複合材料の合成にも使用できます。PEGMAグラフトにより、水性溶媒中でのキトサンの溶解度が向上します。これらの粒子は、眼科用薬物送達システムの担体として使用できます。
物理的形状
モノメタクリラ-ト官能基
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
409537-100ML:
409537-BULK:
409537-5ML:
409537-500ML:
409537-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Mir Mukkaram Ali;
Macromolecules, 37, 5219-5227 (2004)
Biofouling-resistance expanded poly (tetrafluoroethylene) membrane with a hydrogel-like layer of surface-immobilized poly (ethylene glycol) methacrylate for human plasma protein repulsions.
Chang Y, et al.
Journal of Membrane Science, 323(1), 77-84 (2008)
資料
Devising biomaterial scaffolds that are capable of recapitulating critical aspects of the complex extracellular nature of living tissues in a threedimensional (3D) fashion is a challenging requirement in the field of tissue engineering and regenerative medicine.