製品名
ポリ(エチレングリコール)ジメタクリレート, average Mn 750, contains 900-1100 ppm MEHQ as inhibitor
フォーム
liquid
分子量
average Mn 750
含みます
900-1100 ppm MEHQ as inhibitor
反応適合性
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: Polymerization Reactions
屈折率
n20/D 1.467
粘度
67 cP(25 °C)(lit.)
bp
>200 °C/2 mmHg (lit.)
溶解性
H2O: soluble
密度
1.11 g/mL at 25 °C
Ω末端
methacrylate
α末端
methacrylate
ポリマー構造
shape: linear
functionality: homobifunctional
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OCCO.CC(=C)C(O)=O
InChI
1S/C10H14O4/c1-7(2)9(11)13-5-6-14-10(12)8(3)4/h1,3,5-6H2,2,4H3
InChI Key
STVZJERGLQHEKB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
特徴および利点
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
437468-250ML:
437468-1L:
437468-VAR:
437468-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Patterning of PEG-based Hydrogels - Engineering Spatial Complexity
Patterning of PEG-based Hydrogels - Engineering Spatial Complexity