製品名
ポリ(エチレングリコール)ジメタクリレート, average Mn 20,000, contains MEHQ as inhibitor
フォーム
powder
分子量
average Mn 20,000
含みます
MEHQ as inhibitor
≤1,500 ppm MEHQ as inhibitor (may contain)
反応適合性
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: Polymerization Reactions
bp
>200 °C/2 mmHg (lit.)
転移温度
Tm 59-64 °C
Mw/Mn
≤1.1
Ω末端
methacrylate
α末端
methacrylate
ポリマー構造
shape: linear
functionality: homobifunctional
保管温度
−20°C
SMILES記法
OCCO.CC(=C)C(O)=O
InChI
1S/C10H14O4/c1-7(2)9(11)13-5-6-14-10(12)8(3)4/h1,3,5-6H2,2,4H3
InChI Key
STVZJERGLQHEKB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
調製ノート
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
725692-VAR:
725692-BULK:
725692-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Patterning of PEG-based Hydrogels - Engineering Spatial Complexity
Patterning of PEG-based Hydrogels - Engineering Spatial Complexity
The use of hydrogel-based biomaterials for the delivery and recruitment of cells to promote tissue regeneration in the body is of growing interest. This article discussed the application of hydrogels in cell delivery and tissue regeneration.