Merck
455032
Sigma-Aldrich
ポリ(プロピレングリコール)ジメタクリレート
average Mn ~560
別名:
ポリプロピレングリコールジメタクリラート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2C=C(CH3)CO(OC3H6)nO2CC(CH3)=CH2
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
分子量
average Mn ~560
品質水準
含みます
100 ppm BHT as inhibitor
100 ppm MEHQ as inhibitor
屈折率
n20/D 1.452 (lit.)
bp
>200 °C/1 mmHg (lit.)
密度
1.01 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OCCCO.CC(=C)C(O)=O
InChI Key
QGGLYDLMNNWWBG-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
  • 10-methacryloyloxydecyl dihydrogen phosphate(10-MDP)濃度の変化による自己接着性再石灰化複合材料の重合速度と曲げ強度の改善:この研究では、重合速度論的特性や機械的特性に影響を及ぼし、歯科材料用途に重要である、poly(propylene glycol) dimethacrylateを組み込むことができる複合材料におけるさまざまなレベルのメタクリレートの影響を検討しています(Delgado AHS et al., 2021)。
  • ポリプロピレングリコールおよびurethane dimethacrylateは歯科複合材料の変換を改善し、細胞適合性試験の複雑さを明らかにする:この研究では、歯科複合材料において変換率を高めるpoly(propylene glycol) dimethacrylateの役割に焦点を当て、その生体適合性の試験に伴う複雑さを強調しています(Walters NJ et al., 2016)。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
455032-VAR:
455032-1L:
455032-250ML:
455032-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)