Merck
455024
Sigma-Aldrich
Poly(propylene glycol) diacrylate
average Mn ~800, contains 100 ppm BHT as inhibitor, 100 ppm MEHQ as inhibitor
別名:
Poly(propylene oxide) diacrylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2C=CHCO(OC3H6)nO2CCH=CH2
CAS番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
分子量
average Mn ~800
品質水準
含みます
100 ppm BHT as inhibitor
100 ppm MEHQ as inhibitor
屈折率
n20/D 1.452
密度
1.01 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OCCCO.OC(=O)C=C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
455024-250ML:
455024-1L:
455024-BULK:
455024-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)