Merck
246816
Sigma-Aldrich
ジアクリル酸1,6-ヘキサンジオール
technical grade, 80%
別名:
ヘキサメチレングリコールジアクリル酸, ヘキサン-1,6-ジイル ジアクリル酸, HDODA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[H2C=CHCO2(CH2)3-]2
CAS番号:
分子量:
226.27
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
グレード
technical grade
蒸気密度
>1 (vs air)
蒸気圧
<0.01 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
80%
フォーム
liquid
含みます
100 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
屈折率
n20/D 1.456 (lit.)
密度
1.01 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C=CC(=O)OCCCCCCOC(=O)C=C
InChI
1S/C12H18O4/c1-3-11(13)15-9-7-5-6-8-10-16-12(14)4-2/h3-4H,1-2,5-10H2
InChI Key
FIHBHSQYSYVZQE-UHFFFAOYSA-N
詳細
1,6-ヘキサンジオールジアクリレートは、さまざまな種類のポリマーを製造するためにポリマー産業で一般的に使用される二官能性モノマーです。粘稠な液体であり、ラジカル重合反応における架橋剤としてよく使用されます。また、優れた重合特性と汎用性により、コーティング、接着剤、3Dプリンティング、医療機器、繊維などのさまざまな分野でも使用されています。
アプリケーション
1,6-ヘキサンジオールジアクリレートは、以下の用途に使用できます:
  • ポリ(1,6-ヘキサンジオールジアクリレート)(PHDA)ベースのポリマーミクロスフェアおよび二官能性マイクロカプセルを合成するためのモノマー。結果として得られる、TiO2ナノ粒子が埋め込まれたPHDAベースのポリマーは、センシング、ドラッグデリバリー、フォトニクスなどの分野でさまざまな用途に使用されます。
  • 印刷業界で一般的に使用されるUV硬化型インクの増感剤。
  • セルロース材料を改質するための光触媒システムと組み合わせた架橋剤。得られる架橋セルロース材料は、製紙、繊維、生物医学機器などのさまざまな用途に使用されます。
  • リチウム電池で使用するポリマー電解質の製造に使用されるポリウレタンアクリレート(PUA)の合成におけるモノマー。
1,6-ヘキサンジオールジアクリレートは、以下を合成するための出発物質として使用できます:
  • 疎水性ペプチド配列の調製に適用できる、懸濁重合による樹脂(1,6-ヘキサンジオールジアクリレートとスチレンの共重合体)。
  • メチレンブルーの分解に適用できる、単分散ポリ(HDDA)/TiO2ミクロスフェア。
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第二種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
246816-BULK:
246816-100G:
246816-500G:
246816-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Dinara Zhalmuratova et al.
ACS applied materials & interfaces, 11(36), 33323-33335 (2019-08-30)
An ex vivo heart perfusion device preserves the donor heart in a warm beating state during transfer between extraction and implantation surgeries. One of the current challenges includes the use of rigid and noncompliant plastic tubes, which causes injuries to
Julia Kloeckner et al.
Bioconjugate chemistry, 17(5), 1339-1345 (2006-09-21)
Two biodegradable polycations based on hexanediol diacrylate linked oligoethylenimine (OEI) were synthesized by applying different reaction temperatures, 20 degrees C (LT-OEI-HD) and 60 degrees C (HT-OEI-HD). Their structural properties were analyzed by NMR, FTIR, and SEC/MALLS (size exclusion chromatography coupled
J R Nethercott et al.
British journal of industrial medicine, 40(3), 241-250 (1983-08-01)
Seven workers exposed to ultraviolet printing inks developed contact dermatitis. Six cases were allergic and one irritant. A urethane acrylate resin accounted for five cases of sensitisation, one of which was also sensitive to pentaerythritol triacrylate and another also to
Luca Ferrari et al.
Sensors (Basel, Switzerland), 13(1), 484-499 (2013-01-01)
The design, development and performance evaluation of a fluorescence-based pH sensor for on-line measurements is presented. The pKa of the sensing element has been calculated to be 7.9, thus the sensor is suitable for measurement of near neutral solutions. The
Jung-Bin Lee et al.
Materials (Basel, Switzerland), 11(9) (2018-09-16)
This study demonstrates the usefulness of the lithography-based ceramic 3-dimensional printing technique with a specifically designed top-down process for the production of porous calcium phosphate (CaP) ceramic scaffolds with tailored pore orientations and mechanical properties. The processing parameters including the