Merck
246794
Sigma-Aldrich
ペンタエリスリトールテトラアクリレート、ペンタエリスリトールトリアクリレート、およびトリメチロールプロパントリアクリレートの混合物
別名:
PTA/TMPTA混合物, ペンタエリスリトールアクリレート混合物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
Beilstein:
6598752
EC Number:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
含みます
300-400 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
品質水準
屈折率
n20/D 1.483
密度
1.18 g/mL at 25 °C
SMILES記法
O=C(C=C)OCC(COC(C=C)=O)(COC(C=C)=O)COC(C=C)=O.OCC(COC(C=C)=O)(COC(C=C)=O)COC(C=C)=O.CCC(COC(C=C)=O)(COC(C=C)=O)COC(C=C)=O
詳細
ペンタエリスリトールテトラアクリレート、ペンタエリスリトールトリアクリレート、トリメチロールプロパントリアクリレートの混合物は、架橋に広く用いられている3種類のアクリル酸モノマーを組み合わせたものです。ペンタエリスリトールベースのアクリル酸混合物には、機械的強度、柔軟性、耐薬品性、UV硬化特性の改善などの利点があります。自動車用塗料、電子機器、包装、3Dバイオプリンティングなどの産業に応用されています。
アプリケーション
ペンタエリスリトールテトラアクリレート、ペンタエリスリトールトリアクリレート、トリメチロールプロパントリアクリレートの混合物は、以下の用途に使用できます:
  • 耐クリープ性および熱安定性が改善された生分解性ポリ(1,3-トリメチレンカーボネート)(PTMC)ネットワークを合成するための架橋剤として。PMTCネットワークは、軟部組織工学の分野において以下の用途があります。
  • 光重合により光硬化型歯科複合材料を調製するためのモノマー前駆体として。
  • 低駆動電圧、中程度に高いコントラスト比、速い応答時間のポリマー分散液晶(PDLC)膜の作製。これらのPDLC膜は、OLED、FET、太陽電池などの光電子デバイスに利用されています。
  • 光重合による3Dバイオプリンティング樹脂を調製するためのモノマー混合物として。
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
246794-5G:
246794-500G:
246794-VAR:
246794-100G:
246794-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Marc Hippler et al.
Nature communications, 10(1), 232-232 (2019-01-18)
Stimuli-responsive microstructures are critical to create adaptable systems in soft robotics and biosciences. For such applications, the materials must be compatible with aqueous environments and enable the manufacturing of three-dimensional structures. Poly(N-isopropylacrylamide) (pNIPAM) is a well-established polymer, exhibiting a substantial
Ming-Luan Chen et al.
Journal of chromatography. A, 1228, 183-192 (2011-08-06)
A novel poly(N-acryloyltris(hydroxymethyl)aminomethane-co-pentaerythritol triacrylate) (NAHAM-co-PETA) monolith was prepared in the 100 μm i.d. capillary and investigated for capillary liquid chromatography (cLC). The polymer monolith was synthesized by in situ polymerization of NAHAM and PETA in the presence of polyethylene glycol
Erhan Bat et al.
Biomacromolecules, 11(10), 2692-2699 (2010-09-16)
Biodegradable elastomeric poly(trimethylene carbonate) (PTMC) networks were efficiently formed by gamma irradiating the linear polymer in the presence of pentaerythritol triacrylate (PETA). The properties of networks formed upon irradiation of PTMC films containing (0, 1, 5 wt %) PETA as
Brent Vernon et al.
Journal of biomedical materials research. Part A, 64(3), 447-456 (2003-02-13)
A novel process for the preparation of water-borne biomaterials for hard tissue repair from injectable precursors is described, where the precursors form crosslinked materials in situ under physiological conditions. The precursors react by means of a Michael-type addition reaction that
Erhan Bat et al.
Macromolecular bioscience, 11(7), 952-961 (2011-04-12)
High-molecular-weight (co)polymers of trimethylene carbonate and D,L-lactide are efficiently crosslinked using PETA during gamma irradiation. Form-stable networks with gel contents of 86 ± 5 to 96 ± 1 are obtained from non-crystalline (co)polymers. Glass transition temperatures and elastic moduli of the networks can be