Merck
407283
Sigma-Aldrich
ペンタ-/ヘキサ-アクリル酸ジペンタエリスリトール
contains ≤650 ppm MEHQ as inhibitor
別名:
ペンタアクリル酸ジペンタエリスリトール, モノヒドロキシペンタアクリル酸ジペンタエリスリトール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
O[CH2C(CH2OR)3]2, R = COCH=CH2 or H
CAS番号:
分子量:
524.51
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
フォーム
liquid
品質水準
含みます
≤650 ppm MEHQ as inhibitor
屈折率
n20/D 1.49 (lit.)
密度
1.155 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
OCC(COCC(COC(=O)C=C)(COC(=O)C=C)COC(=O)C=C)(COC(=O)C=C)COC(=O)C=C.C=CC(=O)OCC(COCC(COC(=O)C=C)(COC(=O)C=C)COC(=O)C=C)(COC(=O)C=C)COC(=O)C=C
InChI
1S/C28H34O13.C25H32O12/c1-7-21(29)36-15-27(16-37-22(30)8-2,17-38-23(31)9-3)13-35-14-28(18-39-24(32)10-4,19-40-25(33)11-5)20-41-26(34)12-6;1-6-19(27)33-14-24(11-26,15-34-20(28)7-2)12-32-13-25(16-35-21(29)8-3,17-36-22(30)9-4)18-37-23(31)10-5/h7-12H,1-6,13-20H2;6-10,26H,1-5,11-18H2
InChI Key
WDCLDIHFVMMPSW-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
ペンタ-/ヘキサ-アクリル酸ジペンタエリスリトール(DPHPA)は多機能アクリレートです。
アプリケーション
DPHPA は薬剤送達システムのためのナノ多孔性/無孔性高分子薄膜の調製に用いられることがあります。ホログラフィック高分子分散液晶(H-PDLCs)格子組み立てのためのプレポリマーシロップ剤の成分の一つが DPHPA です。ミクロ電子工学やディスプレー中の微小光学素子等、様々なアプリケーションに用いられるフォトポリマー混合体の形成に用いられることがあります。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
407283-500ML:
407283-BULK:
407283-VAR:
407283-100ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Towards nanoporous polymer thin film-based drug delivery systems.
Yan W, et al.
Thin Solid Films, 517(5), 1794-1798 (2009)
Optically switchable gratings based on azo-dye-doped, polymer-dispersed liquid crystals.
Liu YJ, et al.
Optics Letters, 34(15), 2351-2353 (2009)
Photoembossing of Periodic Relief Structures Using Polymerization?Induced Diffusion: A Combinatorial Study.
Sanchez C, et al.
Advanced Materials, 17(21), 2567-2571 (2005)
All-optical modulation of localized surface plasmon coupling in a hybrid system composed of photoswitchable gratings and Au nanodisk arrays.
Liu YJ, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 115(15), 7717-7722 (2011)
プロトコル
Zirconium bromonorbornanelactone carboxylate triacrylate (PRM30) is a zirconium-containing multifunctional acrylate useful for producing cured, transparent films with high refractive indices.
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
407283-100ML4061837405471
407283-500ML4061837405488