詳細
ウレタンアクリレートメタクリレート樹脂(UDMA)は、2,4,4-トリメチルヘキサメチレンジイソシアナートと2-ヒドロキシエチルメタクリラート(HEMA)を反応させて生成します。主として歯科用レジンとして使用され、ビスフェノールA-グリシジルメタクリラート(Bis-GMA)よりも高い吸水性を示します。
アプリケーション
UDMAは、樹脂としてトリエチレングリコールジメタクリレート(TEGDMA)と組み合わせ、歯科用コンピュータ支援設計に使用できる複合体ブロックの開発に使用することが可能です。また、歯科用複合材の水分収着を低下させ機械的強度を強化するために使用されます。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>399.2 °F
引火点(℃)
> 204 °C
適用法令
Jan Code
755885-VAR:
755885-BULK:
755885-25G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Synthesis and evaluation of modified urethane dimethacrylate resins with reduced water sorption and solubility.
Kerby RE, et al.
Dental Materials : Official Publication of the Academy of Dental Materials, 25(3), 302-313 (2009)
Properties of experimental urethane dimethacrylate-based dental resin composite blocks obtained via thermo-polymerization under high pressure.
Nguyen J, et al.
Dental Materials : Official Publication of the Academy of Dental Materials, 29(5), 535-541 (2013)
Water ageing of urethane dimethacrylate networks.
Pomes B, et al.
Polymer Degradation and Stability, 29(5), 535-541 (2018)
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
755885-25G | 4061832909097 |