Merck
409073
Sigma-Aldrich
トリメチルプロパンエトキシレートトリアクリレート
average Mn ~428
別名:
エトキシル化トリメチロールプロパントリアクリレート, ポリエチレングリコールトリメチロールプロパンエーテルトリアクリレート, トリメチロールプロパンエトキシラート(14/3 EO/OH)トリアクリラート, トリメチロールプロパンエトキシラート(7/3 EO/OH)トリアクリラート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[H2C=CHCO2(CH2CH2O)nCH2]3CC2H5
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
フォーム
liquid
品質水準
分子量
average Mn ~428
屈折率
n20/D 1.471 (lit.)
bp
157 °C (lit.)
密度
1.11 g/mL at 25 °C
SMILES記法
CCC(COCCOC(=O)C=C)(COCCOC(=O)C=C)COCCOC(=O)C=C
InChI
1S/C21H32O9/c1-5-18(22)28-12-9-25-15-21(8-4,16-26-10-13-29-19(23)6-2)17-27-11-14-30-20(24)7-3/h5-7H,1-3,8-17H2,4H3
InChI Key
MTPIZGPBYCHTGQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
トリメチロールプロパンエトキシラートトリアクリラートは、アクリル酸エステルとして知られるモノマーの種類に属します。迅速な重合および架橋を可能にするアクリル酸官能基が複数存在するため、低い粘度および高い反応性を示します。このモノマーは、3Dプリンティング用のUV硬化性樹脂、ディスプレイデバイス用の光学的コーティング、および歯科用コンポジット修復材料の調製に広く使用されています。また、耐水性または水蒸気バリア性が要求される用途に適した固有の疎水特性があります。
アプリケーション
トリメチロールプロパンエトキシラートトリアクリラートは以下に使用できます:
  • リチウムイオン電池用のゲル高分子電解質の調製における架橋剤または重合可能なモノマー。ポリマーの熱的安定性、イオン伝導性、および機械的強度を強化します。
  • ステレオリソグラフィー(SLA)およびデジタル光加工(DLP)用のバット光重合によるUV硬化性樹脂の調製のためのモノマー。これらの手法の用途の可能性として、医療デバイスの3Dプリンティング、ソフトロボット、人工歯根、光学接着剤、マイクロ流体デバイスなどがあります。
  • 水中のアルコール成分を検出するための反転マイクロパターン化フォトニック結晶(PhC)の合成用。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
409073-250ML:
409073-BULK:
409073-1L:
409073-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Sophia Katharine Laney et al.
ACS nano, 14(9), 12091-12100 (2020-08-20)
Periodic nanotube arrays render enhanced functional properties through their interaction with light and matter, but to reach optimal performance for technologically prominent applications, such as wettability or photonics, structural fine-tuning is essential. Nonetheless, a universal and scalable method providing independent
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
409073-1L
409073-250ML4061831989076