グレード
technical grade
蒸気密度
>1 (vs air)
蒸気圧
<0.01 mmHg ( 20 °C)
形状
liquid
含みます
150-220 ppm monomethyl ether hydroquinone and hydroquinone (total inhibitor)
屈折率
n20/D 1.45 (lit.)
密度
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(COC(C)COC(=O)C=C)OCC(C)OC(=O)C=C
InChI
1S/C15H24O6/c1-6-14(16)20-12(4)9-18-8-11(3)19-10-13(5)21-15(17)7-2/h6-7,11-13H,1-2,8-10H2,3-5H3
InChI Key
ZDQNWDNMNKSMHI-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
307.4 °F - closed cup
引火点(℃)
153 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
246832-VAR:
246832-100G:
246832-500G:
246832-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック