グレード
technical grade
品質水準
含みます
1,000 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
屈折率
n20/D 1.446 (lit.)
密度
1.237 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(COCC(O)COC(=O)C=C)COCC(O)COC(=O)C=C
InChI
1S/C15H24O9/c1-3-14(19)23-9-12(17)7-21-5-11(16)6-22-8-13(18)10-24-15(20)4-2/h3-4,11-13,16-18H,1-2,5-10H2
InChI Key
PSSYEWWHQGPWGA-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
475807-500ML:
475807-BULK:
475807-VAR:
475807-100ML:
この製品を見ている人はこちらもチェック