品質水準
含みます
0-120 ppm hydroquinone monomethyl as inhibitor
75-125 ppm hydroquinone as inhibitor
屈折率
n20/D 1.518 (lit.)
bp
84 °C/0.2 mmHg (lit.)
密度
1.104 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C=CC(=O)OCCOc1ccccc1
InChI
1S/C11H12O3/c1-2-11(12)14-9-8-13-10-6-4-3-5-7-10/h2-7H,1,8-9H2
InChI Key
RZVINYQDSSQUKO-UHFFFAOYSA-N
詳細
アプリケーション
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
408336-BULK:
408336-1L:
408336-250ML:
408336-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック