Merck
409448
Sigma-Aldrich
メタクリル酸ベンジル
96%, contains monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
別名:
フェニルメチル 2-メチル-2-プロペン酸塩, ベンジル α-メチルアクリラート, ベンジル 2-メチルアクリラート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2C=C(CH3)CO2CH2C6H5
CAS番号:
分子量:
176.21
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
96%
フォーム
liquid
含みます
monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
屈折率
n20/D 1.512 (lit.)
bp
95-98 °C/4 mmHg (lit.)
密度
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=C)C(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C11H12O2/c1-9(2)11(12)13-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7H,1,8H2,2H3
InChI Key
AOJOEFVRHOZDFN-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
  • メタクリル酸ベンジルとメタクリル酸ジエチルアミノエチルの統計共重合体:モノマー反応性比と熱特性:フリーラジカル重合によるポリ(メタクリル酸ベンジル)(PBzMA)およびポリ(メタクリル酸ジエチルアミノエチル)(PDEAEMA)統計共重合体の合成(Theodosopoulos, 2015)。
  • リチウム電池用固体電解質としてのポリ(メタクリル酸ベンジル)-ポリトリブロック共重合体:リチウム電池電解質のためのメタクリル酸ベンジルとオリゴ(エチレングリコール)メチルエーテルメタクリレートをベースとした新しいタイプの BAB トリブロック共重合体の合成(Bergfelt et al., 2018)。
  • イオン液体中のポリ(メタクリル酸ベンジル)の希薄溶液特性:さまざまなイオン液体における PBzMA の希薄溶液特性の研究(Kharel et al., 2020)。
  • ディーゼル燃料の流動点降下剤としてのメタクリル酸ベンジル-メタクリル酸コポリマーの合成と評価:ディーゼル燃料の流動点降下剤としてのメタクリル酸ベンジル-メタクリル酸コポリマーの有効性に関する研究(Xie et al., 2019)。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
224.6 °F - closed cup
引火点(℃)
107 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
409448-BULK:
409448-1L:
409448-250ML:
409448-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Mengya Cao et al.
Macromolecular rapid communications, 40(20), e1900296-e1900296 (2019-08-15)
The poly[oligo(ethylene oxide) methyl ether methacrylate]s, POEOMA24 and POEOMA78 with average degree of polymerization (DP) of 24 and 78, respectively, are separately achieved by initiators for continuous activator regeneration (ICAR) atom transfer radical polymerization (ATRP) of OEOMA300 monomer. The mixtures
Qijing Chen et al.
Scientific reports, 7(1), 8493-8493 (2017-08-19)
A hydrophobic CCS polymer of poly(benzyl methacrylate) (PBzMA) was prepared in toluene by reversible addition-fragmentation chain transfer (RAFT)-mediated dispersion polymerization. The CCS polymer, with poly(benzyl methacrylate) as the arm and crosslinked N, N'-bis(acryloyl)cystamine (BAC) as the core, was confirmed by
Fernando Alvarez-Rivera et al.
Materials science & engineering. C, Materials for biological applications, 105, 110092-110092 (2019-09-25)
Naltrexone (NTX) is a potent opioid growth factor receptor (OGFR) antagonist proved to be useful for treatment of ocular surface complications. The aim of this work was to explore the feasibility of designing NTX-imprinted 2-hydroxyethyl methacrylate-based hydrogels for sustained drug
Yoshinori Arisaka et al.
Journal of biomaterials science. Polymer edition, 28(10-12), 974-985 (2017-04-13)
Sulfonated-polyrotaxane (PRX)-coated surfaces with tethered bone morphogenetic protein-2 (BMP-2) were designed for inducing osteogenic differentiation of MC3T3-E1 cells (preosteoblasts). Sulfonated-PRX triblock copolymers composed of sulfopropyl ether-modified α-cyclodextrins (α-CDs) threaded onto a poly(ethylene glycol) (PEG) chain as a PRX segment and
So Jung Park et al.
ACS applied materials & interfaces, 12(43), 49165-49173 (2020-09-30)
Control of the cross-linking reaction is imperative when developing a sophisticated in situ forming hydrogel in the body. In this study, a heteroarmed thermoresponsive (TR) nanoparticle was designed to investigate the mechanism of controlling reactivity of the functional groups introduced
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
409448-250ML4061831989229
409448-1L4061837406096