Merck
406368
Sigma-Aldrich
2,4-ジエチル-9H-チオキサンテン-9-オン
98%
別名:
2,4-Diethylthioxanthone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H16OS
CAS番号:
分子量:
268.37
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
98%
形状
solid
mp
66-70 °C (lit.)
SMILES記法
CCc1cc(CC)c2Sc3ccccc3C(=O)c2c1
InChI
1S/C17H16OS/c1-3-11-9-12(4-2)17-14(10-11)16(18)13-7-5-6-8-15(13)19-17/h5-10H,3-4H2,1-2H3
InChI Key
BTJPUDCSZVCXFQ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
光重合開始剤
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
406368-BULK:
406368-VAR:
406368-100G:
406368-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yinfeng He et al.
Journal of biomedical materials research. Part B, Applied biomaterials, 105(6), 1645-1657 (2016-05-15)
A new type of photocrosslinkable polycaprolactone (PCL) based ink that is suitable for three-dimensional (3D) inkjet printing has been developed. Photocrosslinkable Polycaprolactone dimethylacrylate (PCLDMA) was synthesized and mixed with poly(ethylene glycol) diacrylate (PEGDA) to prepare an ink with a suitable