Merck
405647
Sigma-Aldrich
2-ベンジル-2-(ジメチルアミノ)-4′-モノホリノブチロフェノン
97%
別名:
2-(ジメチルアミノ)-1-(4-モルフォリノフェニル)-2-ベンジル-1-ブタノン, 2-(ジメチルアミノ)-1-[4-(4-モルフォリニル)フェニル]-2-(フェニルメチル)-1-ブタノン, 2-ベンジル-2-ジメチルアミノ-1-(4-モルフォリノフェニル)-ブタン-1-オン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H30N2O2
CAS番号:
分子量:
366.50
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
97%
mp
116-119 °C (lit.)
SMILES記法
CCC(Cc1ccccc1)(N(C)C)C(=O)c2ccc(cc2)N3CCOCC3
InChI
1S/C23H30N2O2/c1-4-23(24(2)3,18-19-8-6-5-7-9-19)22(26)20-10-12-21(13-11-20)25-14-16-27-17-15-25/h5-13H,4,14-18H2,1-3H3
InChI Key
UHFFVFAKEGKNAQ-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
2-ベンジル-2-(ジメチルアミノ)-4′-モルホリノブチロフェノン(DBMP)は、近UV範囲および可視光範囲で作用する光開始剤です。高分子マトリックスに組み込むことができ、UV照射を受けるとラジカル連鎖重合によりラジカルを形成します。
アプリケーション
DBMPは、3D生体適合性スキャフォールドを形成するためにシリコンエラストマーのドーピングに用いるドーパントとして使用できます。また、生物医学および組織工学分野での用途が考えられる3Dヒドロゲルの微細加工のために二光子重合に使用されます。
ピクトグラム
Health hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F
引火点(℃)
113 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
405647-BULK:
405647-100G:
405647-25G:
405647-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yahya Bougdid et al.
Scientific reports, 10(1), 10409-10409 (2020-06-28)
Voxels, the 3D equivalent of 2D pixels, are obtained by individual point exposures in 3D laser nanoprinting, and are the building blocks of laser printed 3D micro/nano-structures, and their optimization is important in determining the resolution of printed 3D objects.
Photoinduced free radical promoted copper (I)-catalyzed click chemistry for macromolecular syntheses
Tasdelen MA, et al.
Macromolecules, 45(1), 56-61 (2011)
A water soluble initiator prepared through host-guest chemical interaction for microfabrication of 3D hydrogels via two-photon polymerization
Xing J, et al.
Journal of materials chemistry. B, 2(27), 4318-4323 (2014)
Laser interaction in sol-gel based materials-3-D lithography for photonic applications
Houbertz R
Applied Surface Science, 247(1-4), 504-512 (2005)
Three-dimensional laser micro-sculpturing of silicone: towards bio-compatible scaffolds
Rekstyt? S, et al.
Optics Express, 21(14), 17028-17041 (2013)
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
405647-25G4061833597729
405647-100G4061833597712