405639
2-メチル-4′-(メチルチオ)-2-モルホリノプロピオフェノン
98%
別名:
α-メチル-4-(メチルメルカプト)-α-モルホリノプロピオフェノン, 2-メチル-1-[4-(メチルチオ)フェニル]-2-(4-モルホリニル)-1-プロパノン, 2-メチル-2-(4-モルホリニル)-1-[4-(メチルチオ)フェニル]-1-プロパノン, 2-メチル[4-(メチルチオ)フェニル]-2-モルホリノプロパン-1-オン
アッセイ
98%
mp
74-76 °C (lit.)
SMILES記法
CSc1ccc(cc1)C(=O)C(C)(C)N2CCOCC2
InChI
1S/C15H21NO2S/c1-15(2,16-8-10-18-11-9-16)14(17)12-4-6-13(19-3)7-5-12/h4-7H,8-11H2,1-3H3
InChI Key
LWRBVKNFOYUCNP-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>329.0 °F
引火点(℃)
> 165 °C
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
405639-BULK:
405639-50G:
405639-VAR:
405639-250G:
この製品を見ている人はこちらもチェック