Merck
405663
Sigma-Aldrich
Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide/2-hydroxy-2-methylpropiophenone, blend
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
フォーム
liquid
品質水準
屈折率
n20/D 1.475 (lit.)
密度
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)(O)C(=O)c1ccccc1.Cc2cc(C)c(c(C)c2)C(=O)P(=O)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C22H21O2P.C10H12O2/c1-16-14-17(2)21(18(3)15-16)22(23)25(24,19-10-6-4-7-11-19)20-12-8-5-9-13-20;1-10(2,12)9(11)8-6-4-3-5-7-8/h4-15H,1-3H3;3-7,12H,1-2H3
InChI Key
SEHZJEJTNRNDFD-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
405663-25ML:
405663-100ML:
405663-BULK:
405663-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
593842-1G4061825767345
593842-5G4061832101170
405663-25ML
405663-100ML4061838139405