Merck
412120
Sigma-Aldrich
Glycerol propoxylate (1PO/OH) triacrylate
contains 300 ppm MEHQ as inhibitor
別名:
Glycerol propoxylate triacrylate, Propoxylated glycerin triacrylate, Propoxylated glyceryl triacrylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[H2C=CHCO2[CH(CH3)CH2O]lCH2][H2C=CHCO2[CH(CH3)CH2O]m][H2C=CHCO2[CH(CH3)CH2O]nCH2][-CH]
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
フォーム
liquid
分子量
average Mn ~428
含みます
300 ppm MEHQ as inhibitor
屈折率
n20/D 1.461 (lit.)
密度
1.064 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
OCCCO.OC(=O)C=C.OCC(O)CO
InChI
1S/C21H32O9/c1-4-19(22)28-13-7-10-25-16-18(27-12-9-15-30-21(24)6-3)17-26-11-8-14-29-20(23)5-2/h4-6,18H,1-3,7-17H2
InChI Key
DMQYPVOQAARSNF-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
495.5 °F
引火点(℃)
257.5 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
412120-BULK:
412120-250ML:
412120-VAR:
412120-1L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)