496669
トリシクロ[5.2.1.02,6]デカンジメタノールジアクリラート
別名:
ジシクロペンチルジメチレンジアクリラート, ジメチロールジシクロペンタンジアクリラート, ジメチロールトリシクロデカンジアクリラート, トリクロ[5.2.1.02,6]デカンジメタノールジアクリラート, トリシクロデカンジメタノールジアクリラート, ビス(アクリロイルオキシメチル)トリクロ[5.2.1.02,6]デカン
About This Item
おすすめの製品
屈折率
n20/D 1.506 (lit.)
品質水準
密度
1.1 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C=CC(OC[C@@H]1[C@H](C2)[C@@H](CCC3COC(C=C)=O)[C@@H]3[C@H]2C1)=O
InChI
1S/C18H24O4/c1-3-16(19)21-9-11-5-6-14-15-8-12(18(11)14)7-13(15)10-22-17(20)4-2/h3-4,11-15,18H,1-2,5-10H2
InChI Key
VEBCLRKUSAGCDF-UHFFFAOYSA-N
詳細
アプリケーション
- 固相マイクロ抽出ファイバーのための多機能性アクリルポリマーの合成または修飾におけるモノマー。
- 衝撃強度向上のための3Dプリンティング樹脂の開発用のアクリラート(メタクリラート)樹脂の合成におけるモノマー。
- 樹脂組成の変更および新しい機能性の組み込みにより機械的特性および生体適合性を向上させた義歯床樹脂の開発用の架橋アクリルモノマー。これらの義歯床樹脂は、歯科用途で使用されます。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1B
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
(decomposition)
引火点(℃)
(decomposition)
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
496669-100ML:
496669-VAR:
496669-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
496669-100ML | 4061837408120 |