Merck
407968
Sigma-Aldrich
エチレングリコールジシクロペンテニルエーテルアクリラート
contains 700 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
別名:
2-(Dicyclopenten-6-yloxy)ethyl acrylate, Dicyclopentyloxyethyl acrylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H20O3
CAS番号:
分子量:
248.32
EC Number:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
フォーム
liquid
品質水準
含みます
700 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
屈折率
n20/D 1.501 (lit.)
密度
1.085 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C=CC(=O)OCCOC1CC2CC1C3C=CCC23
InChI
1S/C15H20O3/c1-2-15(16)18-7-6-17-14-9-10-8-13(14)12-5-3-4-11(10)12/h2-4,10-14H,1,5-9H2
InChI Key
RSVDRWTUCMTKBV-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
201.2 °F - closed cup
引火点(℃)
94 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
407968-BULK:
407968-VAR:
407968-250ML:
407968-100ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)