275573
アクリル酸4-ヒドロキシブチル
90%, contains 50 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor, 300 ppm hydroquinone as inhibitor
別名:
1,4-ブタンジオールアクリレート, テトラメチレングリコールモノアクリレート
About This Item
おすすめの製品
アッセイ
90%
含みます
300 ppm hydroquinone as inhibitor
50 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
屈折率
n20/D 1.452 (lit.)
bp
95 °C/0.1 mmHg (lit.)
密度
1.041 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OCCCCOC(=O)C=C
InChI
1S/C7H12O3/c1-2-7(9)10-6-4-3-5-8/h2,8H,1,3-6H2
InChI Key
NDWUBGAGUCISDV-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
275573-BULK:
275573-25G:
275573-VAR:
275573-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック