Merck
290815
Sigma-Aldrich
アクリル酸}2-エチルヘキシル
98%, contains ≥0.001-≤0.11% monomethyl ether hydroquinone as stabilizer
別名:
(±)-アクリル酸 2-エチルヘキシルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH2=CHCOOCH2CH(C2H5)(CH2)3CH3
CAS番号:
分子量:
184.28
Beilstein:
1765828
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
蒸気密度
6.4 (vs air)
品質水準
蒸気圧
0.15 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
98%
自己発火温度
496 °F
含みます
≥0.001-≤0.11% monomethyl ether hydroquinone as stabilizer
expl. lim.
6.4 %
屈折率
n20/D 1.436 (lit.)
bp
215-219 °C (lit.)
密度
0.885 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCC(CC)COC(=O)C=C
InChI
1S/C11H20O2/c1-4-7-8-10(5-2)9-13-11(12)6-3/h6,10H,3-5,7-9H2,1-2H3
InChI Key
GOXQRTZXKQZDDN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
アクリル酸2-エチルヘキシルは、フリーラジカル溶液重合を起こし、ポリマーを生成します。原子移動ラジカル共重合により一連の共重合体を形成できます。ある研究では、スチレン、メタクリル酸による生成物の乳化三元重合が報告されています。
アクリル酸2-エチルヘキシル(EHA)は、アクリルポリマーラテックスの成分の1つです。フリーラジカル溶液重合を起こします。EHAは、メタクリル酸メチル(MMA)とフリーラジカル乳化共重合し、感圧接着剤を形成することが知られています。また、アクリロニトリルおよびアクリルアミドと共重合体を形成する場合があります。
アプリケーション
  • ニコランジル経皮的治療システムの製剤最適化および安定性試験:この研究では、2-ethylhexyl acrylate(2-EHA)を主要成分とする経皮的治療システムの製剤化と安定性を検討し、皮膚を介した効果的な薬物送達の可能性を強調しています(Tipre DN et al., 2002)。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
174.2 °F - closed cup
引火点(℃)
79 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
290815-18L:
290815-1L:
290815-BULK:
290815-3L:
290815-VAR:
290815-25ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Rashin Namivandi-Zangeneh et al.
ACS infectious diseases, 5(8), 1357-1365 (2019-04-04)
The failure of many antibiotics in the treatment of chronic infections caused by multidrug-resistant (MDR) bacteria necessitates the development of effective strategies to combat this global healthcare issue. Here, we report an antimicrobial platform based on the synergistic action between
Intramolecular chain transfer to polymer in the emulsion polymerization of 2-ethylhexyl acrylate.
Plessis C, et al.
Macromolecules, 34(17), 6138-6143 (2001)
Chain transfer to polymer in free-radical solution polymerization of 2-ethylhexyl acrylate studied by NMR spectroscopy.
Heatley F, et al.
Macromolecules, 34(22), 7636-7641 (2001)
High-solids-content seeded semicontinuous emulsion terpolymerization of styrene, 2-ethylhexyl acrylate and methacrylic acid
Masa JA, et al.
Polymer, 34(13), 2853-2859 (1993)
Two dimensional chromatographic characterization of block copolymers of 2-ethylhexyl acrylate and methyl acrylate, P2EHA-b-PMA, produced via RAFT-mediated polymerization in organic dispersion.
Raust Jacques-Antoine et al.
Macromolecules, 43(21), 8755-8765 (2010)
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
290815-1L4061826303658
290815-18L4061826303641
290815-25ML4061826303665
290815-3L4061826303672