Merck
424021
Sigma-Aldrich
3,5,5-トリメチルヘキシルアクリラート
technical grade
別名:
3,5,5-トリエチルヘキシル2-プロペノエート, 3,5,5-トリエチルヘキシルプロップ-2-エノラート, TMHA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2C=CHCO2CH2CH2CH(CH3)CH2C(CH3)3
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
グレード
technical grade
品質水準
形状
liquid
含みます
20-120 ppm MEHQ as inhibitor
屈折率
n20/D 1.437 (lit.)
bp
55 °C/0.4 mmHg (lit.)
mp
−34 °C (lit.)
密度
0.875 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(CCOC(=O)C=C)CC(C)(C)C
InChI
1S/C12H22O2/c1-6-11(13)14-8-7-10(2)9-12(3,4)5/h6,10H,1,7-9H2,2-5H3
InChI Key
FIXKCCRANLATRP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
192.2 °F - closed cup
引火点(℃)
89 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
424021-BULK:
424021-5ML:
424021-VAR:
424021-25ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)