安全性情報
8.00835
Sigma-Aldrich
2-Ethylhexyl acrylate
(stabilised with hydroquinone monomethyl ether) for synthesis
別名:
2-Ethylhexyl acrylate, Acrylic acid 2-ethylhexyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH2=CHCOOCH2CH(C2H5)(CH2)3CH3
CAS番号:
分子量:
184.28
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
EC Index Number:
203-080-7
NACRES:
NA.22
蒸気圧
0.12 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
形状
liquid
自己発火温度
230 °C
有効性
4435 mg/kg LD50, oral (Rat)
7522 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
0.9-6.0 % (v/v)
bp
229 °C/1013 hPa
mp
-90 °C
転移温度
flash point 86 °C
密度
0.887 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C11H20O2/c1-4-7-8-10(5-2)9-13-11(12)6-3/h6,10H,3-5,7-9H2,1-2H3
InChI Key
GOXQRTZXKQZDDN-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.884 - 0.886
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
適用法令
消防法
第4類:引火性液体