product name
Tri(ethyleneglycol) diacrylate, contains ≤1000 ppm MEHQ as inhibitor, 97%
品質水準
アッセイ
97%
形状
liquid
含みます
≤1000 ppm MEHQ as inhibitor
反応適合性
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: Polymerization Reactions
屈折率
n20/D 1.464
密度
1.110 g/mL at 25 °C
ポリマー構造
shape: linear
functionality: homobifunctional
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C=CC(=O)OCCOCCOCCOC(=O)C=C
InChI
1S/C12H18O6/c1-3-11(13)17-9-7-15-5-6-16-8-10-18-12(14)4-2/h3-4H,1-2,5-10H2
InChI Key
INQDDHNZXOAFFD-UHFFFAOYSA-N
詳細
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
適用法令
Jan Code
763977-1G:
763977-VAR:
763977-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック