398802
テトラ(エチレングリコール)ジアクリラート
technical grade, cross-linking reagent polymerization reactions, acrylate, 100-150 ppm HQ as inhibitor, 150-200 ppm MEHQ as inhibitor
別名:
TTEGDA
About This Item
おすすめの製品
製品名
テトラ(エチレングリコール)ジアクリラート, technical grade, contains 100-150 ppm HQ as inhibitor, 150-200 ppm MEHQ as inhibitor
グレード
technical grade
品質水準
フォーム
liquid
含みます
100-150 ppm HQ as inhibitor
150-200 ppm MEHQ as inhibitor
反応適合性
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: Polymerization Reactions
屈折率
n20/D 1.465 (lit.)
密度
1.11 g/mL at 25 °C (lit.)
Ω末端
acrylate
α末端
acrylate
ポリマー構造
shape: linear
functionality: homobifunctional
SMILES記法
C=CC(=O)OCCOCCOCCOCCOC(=O)C=C
InChI
1S/C14H22O7/c1-3-13(15)20-11-9-18-7-5-17-6-8-19-10-12-21-14(16)4-2/h3-4H,1-2,5-12H2
InChI Key
HCLJOFJIQIJXHS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
Jan Code
398802-1L:
398802-BULK:
398802-250ML:
398802-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
398802-1L | 4061837887581 |
398802-250ML | 4061831984347 |