Merck
77699
Sigma-Aldrich
2-フェノキシエタノール
≥99%
別名:
エチレングリコールモノフェニルエーテル, フェニルグリコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5OCH2CH2OH
CAS番号:
分子量:
138.16
Beilstein:
1364011
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥99%
フォーム
viscous liquid
屈折率
n20/D 1.539
bp
244-246 °C
mp
11-13 °C
溶解性
soluble, clear
密度
1.107 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
phenoxy
SMILES記法
OCCOc1ccccc1
InChI
1S/C8H10O2/c9-6-7-10-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2
InChI Key
QCDWFXQBSFUVSP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2-フェノキシエタノールは、魚類麻酔薬として用いられます。
アプリケーション
2-フェノキシエタノールは、ジオルガノジセレニド誘導体合成の出発物質としても使用されます。Ti4+カチオン交換モンモリロナイト触媒の存在下で、フルオレン-9-オンと芳香族アルキル化を起こし、9,9-ビス[4-(2-ヒドロキシエトキシ)フェニル]フルオレンを生成します。
免責事項
本製品は、米国EPAの連邦殺虫剤・殺菌剤・殺鼠剤法、欧州殺生物性製品規制、カナダの保健省病害虫管理規制局、トルコの殺生物性製品規制、韓国の消費者化学製品および殺生物剤安全性管理法(K-BPR)などの世界的な殺生物剤規制に基づく殺生物剤としての使用を意図したものではありません。@′’’’@
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
258.8 °F - closed cup
引火点(℃)
126 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
77699-2.5L:
77699-4X2.5L:
77699-VAR:
77699-1L:
77699-500ML:
77699-6X1L:
77699-BULK:
77699-250ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Efficacy of 2-phenoxyethanol as an anaesthetic for adult redline torpedo fish, Sahyadria denisonii (day 1865).
Varkey T
International Journal of Zoology (2014)
Simple and clean synthesis of 9, 9-bis [4-(2-hydroxyethoxy) phenyl] fluorene from the aromatic alkylation of phenoxyethanol with fluoren-9-one catalysed by titanium cation-exchanged montmorillonite.
Ebitani K
Green Chemistry, 2(4), 157-160 (2000)
Anaesthetic qualities of eugenol and 2-phenoxyethanol and their effect on some haematological parameters in farmed European sea bass (Dicentrarchus labrax L.).
Filiciotto F
Journal of Animal and Veterinary Advances, 11, 494-502 (2012)
Mehmet Çağrı Akgündüz et al.
Scientific reports, 10(1), 1209-1209 (2020-01-29)
In this study, the toxic effects of phenoxyethanol (Phy-Et), which is widely used in cosmetic industry, has been investigated with Allium test by means of physiological, cytogenetic, anatomical and biochemical parameters. To determine the changes in physiological reactions weight gain
Validation of HPLC analysis of 2-phenoxyethanol, 1-phenoxypropan-2-ol, methyl, ethyl, propyl, butyl and benzyl 4-hydroxybenzoate (parabens) in cosmetic products, with emphasis on decision limit and detection capability.
Borremans M, et al.
Chromatographia, 59(1-2), 47-53 (2004)