Merck
S1626
Sigma-Aldrich
ソルビン酸
99.0-101.0% anhydrous basis
別名:
2,4-ヘキサジエン酸, トランス,トランス-2,4-ヘキサジエン酸, C6:2n-2,4, NSC 35405, NSC 49103, NSC 50268
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH=CHCH=CHCOOH
CAS番号:
分子量:
112.13
Beilstein:
1098547
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
蒸気圧
0.01 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
99.0-101.0% anhydrous basis
フォーム
(Crystalline powder or granule)
テクニック
HPLC: suitable
mp
132-135 °C (lit.)
溶解性
ethanol: 0.05 g/mL, clear to hazy, colorless to faintly yellow
密度
1.2 g/cm3 at 20 °C
抗生物質活性スペクトル
fungi
脂質タイプ
unsaturated FAs
作用機序
enzyme | inhibits
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C\C=C\C=C\C(O)=O
InChI
1S/C6H8O2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h2-5H,1H3,(H,7,8)/b3-2+,5-4+
InChI Key
WSWCOQWTEOXDQX-MQQKCMAXSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ソルビン酸は食品防腐剤として使用され、抗菌特性を持っています。
アプリケーション
ソルビン酸は、虫の人工飼料の抗菌成分として使用されています。
生物化学的/生理学的作用
ソルビン酸は、アミノ酸の取り込みを阻害するため、細菌、酵母、真菌のスルフヒドリル酵素の阻害に使用することができます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
260.6 °F - closed cup
引火点(℃)
127 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
S1626-100G:
S1626-VAR:
S1626-250G:
S1626-BULK:
S1626-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Diet improvement for western corn rootworm (Coleoptera: Chrysomelidae) larvae
Huynh MP, et al.
PLoS ONE, 12(11), e0187997-e0187997 (2017)
A technique for continuous mass rearing of the black vine weevil, Otiorhynchus sulcatus
Fisher JR and Bruck DJ
Entomologia Experimentalis et Applicata, 113(1), 71-75 (2004)
Evidence that sorbic acid does not inhibit yeast as a classic `weak acid preservative?
Introduction to Food Toxicology (2009)
SYNERGY OF SECONDARY COMPOUNDS IN THE ARTIFICIAL FOODS OF THE LAST INSTAR OF HYPHANTRIA CUNEA (DRURY)(LEPIDOPTERA: ARCTIIDAE)
Yanar O, et al.
APPLIED ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL RESEARCH, 14(3), 195-205 (2016)
Evidence that sorbic acid does not inhibit yeast as a classic `weak acid preservative?
Stratford M and Anslow PA
Letters in Applied Microbiology, 27(4), 203-206 (1998)