PHR1367
ソルビン酸
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
別名:
2,4-ヘキサジエン酸, トランス,トランス-2,4-ヘキサジエン酸, C6:2n-2,4, NSC 35405, NSC 49103, NSC 50268
About This Item
おすすめの製品
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1615956
蒸気圧
0.01 mmHg ( 20 °C)
APIファミリー
sorbic acid
CofA
current certificate can be downloaded
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
132-135 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
C\C=C\C=C\C(O)=O
InChI
1S/C6H8O2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h2-5H,1H3,(H,7,8)/b3-2+,5-4+
InChI Key
WSWCOQWTEOXDQX-MQQKCMAXSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control, provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
おすすめ製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
260.6 °F
引火点(℃)
127 °C
適用法令
Jan Code
PHR1367-1G:
PHR1367-1G-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
HPLC Analysis of Benzoic Acid and Sorbic Acid on Ascentis® Express RP-Amide ("Green" Mobile Phase Conditions)