Merck
M0375
Sigma-Aldrich
マレイン酸
ReagentPlus®, ≥99% (HPLC)
別名:
cis-ブテン二酸, トキシル酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HO2CCH=CHCO2H
CAS番号:
分子量:
116.07
Beilstein:
605762
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
品質水準
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
≥99% (HPLC)
形状
powder
不純物
≤2.0% water
強熱残分
≤0.1%
pKa (25 °C)
(1) 1.97, (2) 6.24
mp
130-135 °C (lit.)
密度
1.59 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
OC(=O)\C=C/C(O)=O
InChI
1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1-
InChI Key
VZCYOOQTPOCHFL-UPHRSURJSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
マレイン酸(MA)はジカルボン酸であり、陽イオン交換樹脂の存在下でエタノールによるエステル化によりマレイン酸ジエチルを生成します。結晶構造が解析により明らかにされています。セリウムイオンおよび臭化物イオンの存在下におけるマレイン酸からフマル酸への異性化の反応速度論および反応機構に関する研究が行われています。マレイン酸とスチレンのラジカル共重合の反応機構および反応性比が同定されています。
アプリケーション
マレイン酸は、tris-マレイン酸バッファーおよびマレイン酸ナトリウムバッファーの調製に使用されます。リグニンのスペクトル分析のためのポプラ仮導管細胞壁の前処理にも使用されます。超膨潤性のアクリルアミド/マレイン酸ハイドロゲルの合成にも使用される可能性があります。
品質
再精製
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
M0375-1KG:4548173217512
M0375-BULK-PC:
M0375-BULK:
M0375-500G:4548173217529
M0375-RSAMPLE:
M0375-VAR:
E000375-BULK:
M0375-100G:
M0375-H:
E000375-500G:
E000375-1KG:
M0375-25KG:4548173217536
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Bromine-Catalyzed Isomerization of Maleic Acid to Fumaric Acid.
Jwo JJ.
J. Chin. Chem. Soc., 28(1), 34-41 (1981)
A refinement of the crystal structure of maleic acid.
James MNG and Williams GJB.
Acta Crystallographica Section B, Structural Science, 30(5), 1249-1257 (1974)
Swelling equilibria and dye adsorption studies of chemically crosslinked superabsorbent acrylamide/maleic acid hydrogels.
Karadag E, et al.
Eur. Polymer J., 38(11), 2133-2141 (2002)
Esterification of maleic acid with ethanol over cation-exchange resin catalysts.
Yadav GD and Thathagar MB.
Reactive functional Polymers, 52(2), 99-110 (2002)
Determination of total dietary fibre and available carbohydrates: A rapid integrated procedure that simulates in vivo digestion.
McCleary BV, et al.
Starch, 67(9-10), 860-883 (2015)
プロトコル
In Situ Hybridization of Whole-Mount Mouse Embryos with RNA Probes: Hybridization, Washes, and Histochemistry
In Situ Hybridization of Whole-Mount Mouse Embryos with RNA Probes: Hybridization, Washes, and Histochemistry