Merck
M9009
Sigma-Aldrich
マレイン酸 二ナトリウム塩 水和物
≥98%
別名:
トキシル酸ナトリウム 水和物, マレイン酸ナトリウム 水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H2Na2O4 · xH2O
CAS番号:
分子量:
160.04 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
アッセイ
≥98%
フォーム
liquid
SMILES記法
O.[Na+].[Na+].[O-]C(=O)\C=C/C([O-])=O
InChI
1S/C4H4O4.2Na.H2O/c5-3(6)1-2-4(7)8;;;/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8);;;1H2/q;2*+1;/p-2/b2-1-;;;
InChI Key
AJNPUGKXELKSHS-GRHBHMESSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
M9009-10G:
M9009-100G:
M9009-25G:
M9009-VAR:
M9009-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)