Merck
P6888
Sigma-Aldrich
6-ホスホグルコン酸 三ナトリウム塩
≥95% anhydrous basis
別名:
D-グルコン酸 6-リン酸 三ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H10Na3O10P
CAS番号:
分子量:
342.08
Beilstein:
3814212
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
由来生物
synthetic (inorganic)
品質水準
アッセイ
≥95% anhydrous basis
フォーム
powder
不純物
≤0.2% glucose-6-phosphate
light yellow
溶解性
water: 50 mg/mL, clear, colorless
微量陽イオン
Na: 18-21% (anhydrous)
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Na+].[Na+].[Na+].O[C@H](COP([O-])([O-])=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H13O10P.3Na/c7-2(1-16-17(13,14)15)3(8)4(9)5(10)6(11)12;;;/h2-5,7-10H,1H2,(H,11,12)(H2,13,14,15);;;/q;3*+1/p-3/t2-,3-,4+,5-;;;/m1.../s1
InChI Key
CBQSOSFCUWVWAQ-CXKLNRRHSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
6-Phosphogluconic acid has been used in a study to assess a new phosphorylated intermediate in glucose oxidation. It has also been used in a study to investigate direct oxidation of flucose-6-phosphate by animal tissues.
調製ノート
酵素的に調製.
その他情報
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P6888-50MG:
P6888-500MG:
P6888-1G:
P6888-100MG:
P6888-10MG:
P6888-BULK:
P6888-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Direct oxidation of glucose-6-phosphate by animal tissues.
F DICKENS et al.
Nature, 166(4209), 33-33 (1950-07-01)
A new phosphorylated intermediate in glucose oxidation.
J MACGEE et al.
The Journal of biological chemistry, 210(2), 617-626 (1954-10-01)
Yasaman Barekatain et al.
Communications biology, 3(1), 328-328 (2020-06-27)
Magnetic resonance (MR) spectroscopy has potential to non-invasively detect metabolites of diagnostic significance for precision oncology. Yet, many metabolites have similar chemical shifts, yielding highly convoluted 1H spectra of intact biological material and limiting diagnostic utility. Here, we show that