Merck
83899
Sigma-Aldrich
D-リブロース 5-リン酸 二ナトリウム塩
≥96% (TLC)
別名:
D-リブロース 5-リン酸二ナトリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H9Na2O8P
CAS番号:
分子量:
274.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
品質水準
アッセイ
≥96% (TLC)
フォーム
powder
不純物
≤1% methanol
≤2% ethanol
<10% water
white to light beige
溶解性
H2O: 50 mg/mL, clear, light yellow
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Na+].[Na+].OCC(=O)[C@H](O)[C@H](O)COP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C5H11O8P.2Na/c6-1-3(7)5(9)4(8)2-13-14(10,11)12;;/h4-6,8-9H,1-2H2,(H2,10,11,12);;/q;2*+1/p-2/t4-,5+;;/m1../s1
InChI Key
NBEPTNUBEFMKAU-CIFXRNLBSA-L
アプリケーション
ペントースリン酸経路(PPP)とカルビン回路の両方の構成要素であるリブロース五リン酸は、ホスホペントースイソメラーゼおよびエピメラーゼを特定し、特性を把握するための担体として使用されます。
その他情報
お客様の研究に適したメルクの広範な単糖類を包括的に理解していただくために、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
83899-100MG:
83899-5MG:
83899-VAR:
83899-BULK:
83899-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
The Pentose Phosphate Pathway operates in tissues that synthesize fatty acids and steroids. Learn more about the Pentose Phosphate Pathway, what it is and how it works.
The Pentose Phosphate Pathway operates in tissues that synthesize fatty acids and steroids. Learn more about the Pentose Phosphate Pathway, what it is and how it works.