由来生物
synthetic (organic)
品質水準
アッセイ
≥97% (enzymatic)
フォーム
powder
不純物
<0.05 mol % glucose-6-phosphate
色
light yellow
溶解性
water: 50 mg/mL, clear, colorless
微量陽イオン
Na: 18.8-21.5% (dry basis)
アプリケーション
agriculture
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Na+].[Na+].[Na+].O[C@H](COP([O-])([O-])=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H13O10P.3Na/c7-2(1-16-17(13,14)15)3(8)4(9)5(10)6(11)12;;;/h2-5,7-10H,1H2,(H,11,12)(H2,13,14,15);;;/q;3*+1/p-3/t2-,3-,4+,5-;;;/m1.../s1
InChI Key
CBQSOSFCUWVWAQ-CXKLNRRHSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
調製ノート
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P7877-VAR:
P7877-100MG:
P7877-BULK:
P7877-1G:
P7877-5G:
P7877-50MG:
P7877-500MG:
P7877-PM:
P7877-10MG-KC:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
The Pentose Phosphate Pathway operates in tissues that synthesize fatty acids and steroids. Learn more about the Pentose Phosphate Pathway, what it is and how it works.
The Pentose Phosphate Pathway operates in tissues that synthesize fatty acids and steroids. Learn more about the Pentose Phosphate Pathway, what it is and how it works.