安全性情報
344342
Millipore
D-Fructose-6-phosphate, Disodium Salt
"A glycolytic intermediate formed by the isomerization of glucose-6-phosphate.
別名:
D-Fructose-6-phosphate, Disodium Salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
UNSPSCコード:
12352201
NACRES:
NA.79
品質水準
アッセイ
≥95% (chromatography)
フォーム
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
不純物
≤0.50% Fructose-1,6-diphosphate
white
溶解性
water: 10 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C6H13O9P.2Na/c7-1-3(8)5(10)6(11)4(9)2-15-16(12,13)14;;/h3,5-8,10-11H,1-2H2,(H2,12,13,14);;/q;2*+1/p-2/t3-,5-,6-;;/m1../s1
InChI Key
ZWRAEINUXILZBD-ABICQQBESA-L
詳細
A glycolytic intermediate formed by the isomerization of glucose-6-phosphate.
警告
Toxicity: Standard Handling (A)
再構成
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
344342-GM:
344342-1GM:
試験成績書(COA)